Documenti fondamentali
EP5804793005
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 8 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, pack of 2 ea
Scegli un formato
2 EA
222,00 €
222,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
222,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
222,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
conical bottom
Caratteristiche
holds 8 x Eppendorf Tube® 5.0 mL,
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804793005 (Global)
Parametri
3,215 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
60 mm
Diametro
17 mm
Compatibilità
for use with 250 mL round buckets
Descrizione generale
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)