EP5495404007
Eppendorf® F-32x0.2 rotor
for 32 x 0.2-mL PCR tubes tubes or 4 x 8 PCR strips, incl. rotor cover, Centrifuge 5420
Scegli un formato
552,00 €
Scegli un formato
About This Item
552,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
for 32 x 0.2-mL PCR tubes tubes or 4 x 8 PCR strips, incl. rotor cover, Centrifuge 5420
Confezionamento
case of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5495404007
Parametri
10,000 rpm speed
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)