EP0030127781
Eppendorf® Microplate Sealing Films & Foils
PCR film, PCR clean, autoclavable, self-adhesive, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
PCR, Plates, Sealing films
Scegli un formato
172,00 €
Scegli un formato
About This Item
172,00 €
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
PCR clean
autoclavable
PCR film
self-adhesive
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030127781
tecniche
PCR: suitable
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Airtight self-adhesive films prevent sample loss due to evaporation.
- Highly chemical resistant to most of the substances in the laboratory.
- Easy removal without leaving behind any residue.
- Transparent sealing offers better visual clarity and helps in the monitoring of samples.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)