EP5490032004
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-70-11, non aerosol tight, to hold, 70 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
Scegli un formato
453,00 €
Scegli un formato
About This Item
453,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 70 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
fixed angle rotor
non aerosol tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5490032004 (EU)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)