EP5427742000
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 65 - 89 mm tube, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
Scegli un formato
105,00 €
Scegli un formato
About This Item
105,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
holds 1 x 65 - 89 mm tube, large rotor bore
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5427742000 (Global)
Parametri
6,100 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Diametro
13 mm
Compatibilità
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)