Documenti fondamentali
EP5427000186
Eppendorf® Pharma Package Centrifuge 5430 G
refrigerated: no, with rotary knobs, without standard rotor, with A-2-MTP rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, UK plug
Scegli un formato
1 EACH
4.970,00 €
4.970,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
4.970,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.81
4.970,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ingresso CA/CC
230 V, 50 - 60 Hz, UK plug
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved
refrigerated: no
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5427000186
Componenti
With rotary knobs, without standard rotor, with A-2-MTP rotor
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)