EP5420000040
Eppendorf® Centrifuge 5420
keypad, refrigerated: no, with rotor FA-24x2, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
Sinonimo/i:
Centrifuge 5420 - Microcentrifuge, Eppendorf® 120 V Centrifuge 5420
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved
refrigerated: no
keypad
with rotor FA-24x2
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)