Documenti fondamentali
EP5406000313
Eppendorf® Centrifuge 5425 R
keypad control, without rotor, AC/DC input 230 V (EU Plug)
Sinonimo/i:
Centrifuge
Scegli un formato
1 EA
5.630,00 €
5.630,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
5.630,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161701
5.630,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
refrigerated
keypad control, without rotor
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5406000313
Parametri
-10°-40 ° °C temp. range
15,060 rpm speed
Descrizione generale
Centrifuge 5425 R G, refrigerated, keypad, 230V / 50–60 Hz
Applicazioni
Centrifugation
Caratteristiche e vantaggi
Aerosol-tight Eppendorf® lids for simple and safe handling
Outstanding software features (e.g. adjustable acceleration and braking ramps, 3 program buttons (only Centrifuge 5425), short function without continuous pressing of the key)
Extended rotor program (e.g. 5.0 mL rotor, swing-bucket rotor for PCR strips)
OptiBowl® design for quiet operation, even without a rotor lid
Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
Max. rotor capacity: 10 × 5.0 mL vessels
Max. speed: 21,300 × g (15,060 rpm)
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiBowl is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)