Documenti fondamentali
EP5405000174
Eppendorf® Pharma Package Centrifuge 5425 G
refrigerated: no, with rotary knobs, without standard rotor, with FA-18x2 rotor kit, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, EuroPlug
Scegli un formato
1 EACH
2.840,00 €
2.840,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
2.840,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.81
2.840,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ingresso CA/CC
230 V, 50 - 60 Hz, EuroPlug
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved
refrigerated: no
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5405000174
Componenti
With rotary knobs, without standard rotor, with FA-18x2 rotor kit
Compatibilità
This rotor is not compatible with the first generation of centrifuge 5804/5804R up to serial number 10000 and 5810R from before serial number 12000.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)