Documenti fondamentali
EP4861000792
Eppendorf®Xplorer® Plus
16-channel, adjustable, tip volume 5-100 μL, light yellow
Scegli un formato
1 EACH
1.640,00 €
1.640,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
1.640,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
1.640,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ingresso CA/CC
, universal plug set
Caratteristiche
adjustable
Confezionamento
case of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 4861000792
Volume puntale
5-100 μL
Batteria
lithium
Colore
light yellow
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
<UL><LI>Multi-functional rocker with up is up and down is down functionality</LI><LI>Selection dial for quick and easy selection of functions</LI><LI>Self-explanatory color display without submenus and with ergonomic angle for optimal readability in every position</LI><LI>Spring-loaded tip cone for all pipettes up to 1,000 μL for minimal tip attachment forces helps to reduce stress</LI><LI>Powerful rechargeable battery for up to 8 hours work without the need for recharging</LI><LI>Separate power socket: Work can continue while charging</LI><LI>Adjustment to external conditions (e.g. geographic height, liquids with high density)</LI><LI>Lower part of pipette can be autoclaved to ensure decontamination</LI><LI>9 different languages: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish</LI><LI>Xplorer plus only: Individual programming, fixed volume settings, password protection, on/off switch, additional applications, display of service intervals</LI></UL>
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Xplorer is a registered trademark of Eppendorf AG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)