Documenti
EP3880000160
Eppendorf® IsoPack and IsoRack
Holds 0.5 ml tubes, parameter (0 °C)
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
Caratteristiche
Holds 0.5 ml tubes
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 3880000160
Parametri
(0 °C)
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG