Documenti fondamentali
EP022639404
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
to hold, 30 x 15 mL vessels
Sinonimo/i:
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
Il prodotto EP022639404 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Caratteristiche
to hold 30 x 15 mL vessels
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 22639404
Parametri
4,400 max. RCF (2,750 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Descrizione generale
Eppendorf fixed angle rotor acccommodates up to thirty 15mL Falcon centrifuges tubes. Includes 30 adapters (F-35-30-17) and 30 rubber mats.
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)