Documenti fondamentali
EP022638935
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
plate bucket, aerosol-tight capable, with plate carrier, pack of 4
Sinonimo/i:
Rotor buckets
About This Item
Codice UNSPSC:
41103910
Il prodotto EP022638935 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Caratteristiche
aerosol-tight capable
plate bucket
with plate carrier
Confezionamento
pack of 4
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638935 (NA)
tecniche
centrifugation: suitable
Caratteristiche e vantaggi
  • Plate buckets have a maximum speed of 2,568 × g (3,900 rpm)
  • Package includes 4 plate buckets with a plate carrier
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
  • Buckets feature aerosol-tight capable caps for protection against hazardous materials during centrifugation
  • Compatible with rotor S-4-104 for 5810/5810R centrifuge
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)