EP0030605306
Eppendorf® Microplate 96/V-PP, 96 wells
white polypropylene, conical bottom clear wells, PCR clean, pkg of 240 ea
Scegli un formato
682,00 €
Scegli un formato
About This Item
682,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom clear wells
white polypropylene
Confezionamento
pkg of 240 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030605306
tecniche
PCR: suitable
Misura
96 wells
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)