EP0030132530
Eppendorf® Twin tec real-time PCR plates
blue plate, conical bottom white wells, semi-skirted, pkg of 25 ea
Scegli un formato
196,00 €
Scegli un formato
About This Item
196,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
blue plate
conical bottom white wells
Caratteristiche
skirt (Semi skirted)
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030132530
tecniche
PCR: suitable
Misura
96 well
Volume d’esercizio
250 μL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)