Documenti
EP0030128796
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
green plate, conical bottom colorless wells, pkg of 300 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiali
conical bottom colorless wells
green plate
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
skirt
Confezionamento
pkg of 300 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030128796
tecniche
PCR: suitable
Misura
96 wells
Volume massimo del pozzetto
150 μm
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG