Documenti fondamentali
EP0030122402
Eppendorf® Tubes 5.0 mL
Forensic DNA grade, 5.0 mL, colorless, pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes), with screw cap
Scegli un formato
200 EA
78,00 €
78,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 EA
78,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
78,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
conical bottom polypropylene
Caratteristiche
Forensic DNA grade
with screw cap
Confezionamento
pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030122402
Campo di misura
5.0 mL
Parametri
25000 × g max. RCF
Profondità
17 mm
Colore
colorless
Categorie correlate
Descrizione generale
Eppendorf 5.0 mL tube′s conical shape is designed to be compatible with most accessories for common conical 15 mL tubes. This allows you to continue using many of your existing adapters and racks!Eppendorf′s "missing link": the Eppendorf Tube 5.0 mL, fills the gap between existing tube versions and enables the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0 mL.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)