Documenti fondamentali
EP0030122330
Eppendorf Tube®
tube volume 5 mL, amber tube, PCR clean, light protection, case of 200 ea (2 bags of 100 Tubes each)
Scegli un formato
200 PKG
81,70 €
81,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 PKG
81,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
81,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
conical bottom
polypropylene tube
transparent polypropylene
white polypropylene cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
PCR clean light protection
conical shaped bottom with hinged lid
Confezionamento
case of 200 ea (2 bags of 100 Tubes each)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030122330
Parametri
25,000 × g
Volume provetta
5 mL
Colore
amber tube
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Eppendorf Tubes are the perfect option for working with medium-sized sample volumes!
  • Maximum safety and stability for centrifugation up to 25,000 × g
  • Conical bottoms
  • Easier processing of samples up to 5.0 mL
  • Higher yields in DNA isolation, prep of mastermixes and buffers, and safe cell and tissue lysis
  • Transparent polypropylene, free of plasticizers, biocides or mold release agents
  • Hinged lid for minimized sample evaporation during storage and incubation in a wide range of temperatures from -86°C to 80°C
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)