EP0030120973
Eppendorf® micropestles
pkg of 10 ea
Scegli un formato
50,20 €
Scegli un formato
About This Item
50,20 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030120973
Descrizione generale
- Eppendorf® micropestles are accessories for sample handling.
- They are used for resuspending pellets and comprise of two sides for optimal fit in 1.5 mL and 2.0 mL vessels.
- Autoclavable (121 °C, 20 min).
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)