Vai a
E7887
17α-Ethynylestradiol 3-cyclopentyl ether
Sinonimo/i:
17α-Ethynyl-1,3,5(10)-estratriene-3,17β-diol 3-cyclopentyl ether, Quinestrol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
46,20 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H32O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
205-803-1
MDL number:
Form:
solid
46,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(OC5CCCC5)ccc24
InChI
1S/C25H32O2/c1-3-25(26)15-13-23-22-10-8-17-16-19(27-18-6-4-5-7-18)9-11-20(17)21(22)12-14-24(23,25)2/h1,9,11,16,18,21-23,26H,4-8,10,12-15H2,2H3/t21-,22-,23+,24+,25+/m1/s1
InChI key
PWZUUYSISTUNDW-VAFBSOEGSA-N
Gene Information
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E487646542M7252
α-Estradiol VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46542
α-Estradiol
description
-
description
≥98%
description
VETRANAL®, analytical standard
description
solid (photosensitive)
form
solid
form
powder
form
-
form
solid (photosensitive)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
rat ... Afp(24177), Esr1(24890), Shbg(24775)
Gene Information
-
Gene Information
human ... AR(367)
rat ... Ar(24208)
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)