Documenti fondamentali
E7273
Sigma-Aldrich
pFLAG-CMV-1 Expression Vector
Sinonimo/i:
pFLAG-CMV-1 Expression Vector
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
For transient expression with extracellular secretion of N-terminal FLAG fusion proteins. Supplied with a pFLAG-CMV-1-BAP Control Vector.
Expression vector and control vector sequences can be found here.
Note legali
pFLAG-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)