Vai a
E6375
Estriol 3-sulfate sodium salt
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
1,3,5(10)-Estratriene-3,16α,17β-triol 3-sulfate, 3,16α,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3-sulfate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
541,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1160,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C18H23O6SNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.43
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98% (TLC)
541,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
contains
~30% methylglucamine as stabilizer
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na].[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OS(O)(=O)=O)ccc24
InChI
1S/C18H24O6S.Na.H/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(24-25(21,22)23)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(19)17(18)20;;/h3,5,8,13-17,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3,(H,21,22,23);;/t13-,14-,15+,16-,17+,18+;;/m1../s1
InChI key
NGMCHEUPKPRHNC-XZEIGEQDSA-N
Packaging
Package size based on steroid content
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E1253E3625E8750
Estriol ≥97%
Sigma-Aldrich
E1253
Estriol
16-Epiestriol ≥93% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E3625
16-Epiestriol
α-Estradiol powder, ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
E8750
α-Estradiol
description
≥98% (TLC)
description
≥97%
description
≥93% (HPLC)
description
powder, ≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97%
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
solubility
ethanol: 0.98-1.02 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)