E6280
Anti-Endothelial Cell Protein C Receptor antibody, Rat monoclonal
clone RCR-252, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-EPCR
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RCR-252, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 49 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 5-20 μg/mL using HUVEC cells
microarray: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PROCR(10544)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)