E4906
Enterokinase from bovine intestine
BioUltra, recombinant, expressed in E. coli, ≥20 units/mg protein, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Enteropeptidase
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
solution
Attività specifica
≥20 units/mg protein
PM
150 kDa
Confezionamento
vial of ~0.2 unit
Concentrazione
≥0.1 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Adjust the concentration of the fusion protein to 1.5 mg/ml and a pH between 7.0-8.0 with 500 mM Tris-HCl, pH 8.0, 2.0 mM CaCl2, and 1% Tween® 20
Add enterokinase to fusion protein solution at a ratio of ~ 0.02 units per 1 mg fusion protein and mix
Incubate reaction mixture at ~25 °C for 16 hours
Azioni biochim/fisiol
Proprietà fisiche
Definizione di unità
WGK 1