DIF001
3T3-L1 DIFFERENTIATION KIT
Sufficient for 100 mL differentiation medium
Sinonimo/i:
3T3-L1 Differentiation Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
impiego
100 mL differentiation medium
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Differentiation of 3T3-L1 preadipocytes to adipocytes.[1]
- Study of obesity, adipogenesis, lipolysis and lipid metabolism
- Differentiation of 3T3-L1 preadipocytes to adipocytes
- Study of obesity, adipogenesis, lipolysis and lipid metabolism.
Componenti
Differentiation Cocktail, 1000x (lyophilized) 1 vl (Catalog Number DIF001B, Yellow Cap)
DMSO (anhydrous) 0.5 ml (Catalog Number DIF001C, Blue Cap)
Nota sulla preparazione
Differentiation Cocktail, 1000x (lyophilized) 1 vl (Catalog Number DIF001B, Yellow Cap)
DMSO (anhydrous) 0.5 ml (Catalog Number DIF001C, Blue Cap)
Stoccaggio e stabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)