DCAS9P300VP
Sigma CRISPR dCAS9-p300V Activator Lenti Plasmid
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Stato
liquid
Confezionamento
vial of 50 μL
Concentrazione
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
applicazioni
CRISPR
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
To order gRNA in any format click here
Applicazioni
- Functional Genomics/Target Validation
- Epigenetic Modification
- Transcriptional Activation
- Manufacture of dCas9-P300 expressing lentiviral particles
Caratteristiche e vantaggi
Principio
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)