Vai a
D7946
DIM-C-pPhOCH3
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,1-bis(3′-Indolyl)-1-(p-methoxyphenyl)methane; 3,3′-[(4-Methoxyphenyl)methylene]bis-1H-indole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
117,00 €
99,45 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
441,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H20N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
99,45 €
Prezzo di listino117,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light yellow
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(c2c[nH]c3ccccc23)c4c[nH]c5ccccc45
InChI
1S/C24H20N2O/c1-27-17-12-10-16(11-13-17)24(20-14-25-22-8-4-2-6-18(20)22)21-15-26-23-9-5-3-7-19(21)23/h2-15,24-26H,1H3
InChI key
ZCCMKJAXOIFTHH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DIM-C-pPhOCH3 is a Nerve Growth Factor-Induced Bα (NGFI-Bα, Nur77) agonist
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1508SML3424SML1410
DIM-C-pPhOCH3 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D7946
DIM-C-pPhOCH3
C-DIM12 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1508
C-DIM12
DIM-C-pPhOH ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3424
DIM-C-pPhOH
A-366 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1410
A-366
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
off-white to light yellow
color
, light orange to dark red
color
off-white to pink
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)