D7821
dPPA
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
12-Deoxyphorbol 13-phenylacetate 20-acetate, DOPPA
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
oil
Colore
colorless to light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C1=O)=C[C@]2([H])[C@]1(O)CC(COC(C)=O)=C[C@]3([H])[C@]2(O)[C@H](C)C[C@]4(OC(CC5=CC=CC=C5)=O)[C@H]3C4(C)C
InChI
1S/C30H36O7/c1-17-11-23-28(34,26(17)33)15-21(16-36-19(3)31)12-22-25-27(4,5)29(25,14-18(2)30(22,23)35)37-24(32)13-20-9-7-6-8-10-20/h6-12,18,22-23,25,34-35H,13-16H2,1-5H3/t18-,22+,23-,25-,28-,29+,30-/m1/s1
MEDVHSNRBPAIPU-XMOZQXTISA-N
Applicazioni
- to treat transfected HT-22 cells to promote phosphorylation of p66Shc
- to treat HT-22 and B12 cells to study its effects on cell viability
- to treat neurons and measure primary cortical neurons using the 2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT) assay
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.