Vai a
D6875
21-Hydroxyprogesterone
synthetic (organic), ≥97% (HPLC), Mineralocorticoid, powder
Sinonimo/i:
11-Deoxycorticosterone, 11-Desoxycorticosterone, 21-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 4-Pregnen-21-ol-3,20-dione, Cortexone, DOC, Desoxycortone, Kendall’s desoxy compound B
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
122,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
213,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
769,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-596-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2062123
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
21-Hydroxyprogesterone, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,22H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1
InChI key
ZESRJSPZRDMNHY-YFWFAHHUSA-N
Gene Information
human ... SERPINA6(866)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)