Documenti fondamentali
C8480
Sigma-Aldrich
D-erythro-Ceramine C8
98% (TLC), solid
Sinonimo/i:
N-Octyl-D-sphingosine
Scegli un formato
25 MG
803,00 €
803,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
803,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H53NO2
Peso molecolare:
411.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
803,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Saggio
98% (TLC)
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NCCCCCCCC
InChI
1S/C26H53NO2/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-17-18-20-22-26(29)25(24-28)27-23-21-19-10-8-6-4-2/h20,22,25-29H,3-19,21,23-24H2,1-2H3/b22-20+/t25-,26+/m0/s1
CSRGRGSMEUKQSD-XQAXIDAFSA-N
Azioni biochim/fisiol
Inert to ceramidases; induces peak DNA fragmentation in 6 hrs; induces apoptosis in U937 cells.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
N Karasavvas et al.
European journal of biochemistry, 236(2), 729-737 (1996-03-01)
We investigated the ability of N-octanoyl-sphingosine (C8-Cer) stereoisomers, N-octanoyl-DL-erythro-dihydrosphingosine (DL-e-DHC8-Cer), and a new ceramide derivative, N-octyl-D-erythro-sphingosine (D-e-C8-Ceramine), to induce apoptosis in U937 cells. We found the C8-Cer stereoisomers to be stereospecific with the D- and L-threo stereoisomers being severalfold more