Vai a
D0817
(−)-Deguelin
>98% (HPLC), activated Akt inhibitor, powder
Sinonimo/i:
(7aS,13aS)-13,13a-Dihydro-9,10-dimethoxy-3,3-dimethyl-3H-bis[1]benzopyrano[3,4-b:6′,5′-e]pyran-7(7aH)-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
246,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H22O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
(−)-Deguelin, >98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -70 to -80°, c = 0.2 in methanol
color
white to beige
mp
85-87 °C (lit.)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc2OC[C@H]3Oc4c(ccc5OC(C)(C)C=Cc45)C(=O)[C@H]3c2cc1OC
InChI
1S/C23H22O6/c1-23(2)8-7-12-15(29-23)6-5-13-21(24)20-14-9-17(25-3)18(26-4)10-16(14)27-11-19(20)28-22(12)13/h5-10,19-20H,11H2,1-4H3/t19-,20+/m1/s1
InChI key
ORDAZKGHSNRHTD-UXHICEINSA-N
Application
(−)-Deguelin has been used as:
  • a nicotinamide adenine dinucleotide hydrogen (NADH) dehydrogenase (Complex I) inhibitor to study its effects on mitochondrial respiratory inhibition in human hepatocarcinoma cells (HepG2) and human renal proximal tubule epithelial cells (RPTECs)
  • an antiviral compound to study inhibitory effects on human cytomegalovirus (HCMV)-infected human foreskin fibroblast (HFF) cells
  • an analytical standard in high-performance liquid chromatography (HPLC)
Biochem/physiol Actions
Deguelin is a natural rotenoid compound present abundantly in barks, leaves, seeds, and roots of the plants belonging to the Leguminosae family. Deguelin has been studied as a therapeutic agent against the skin, lung cancer, and mammary tumorigenesis.
Inhibitor of activated Akt. Does not affect MAPK, ERK1/2, or JNK. Anticancer, chemoprotective agent.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL22641SML0097SML1410
(−)-Deguelin >98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
D0817
(−)-Deguelin
Deguelin phyproof® Reference Substance
PHL22641
Deguelin
Nevirapine
Sigma-Aldrich
SML0097
Nevirapine
A-366 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1410
A-366
description
>98% (HPLC), powder
description
phyproof® Reference Substance
description
-
description
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: ≥22 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to tan
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Deguelin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)