Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 80,20 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 323,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.30
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
80,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Nevirapine,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥22 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=CC=NC2=C1NC(C(C=CC=N3)=C3N2C4CC4)=O
InChI
1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
InChI key
NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N
Application
Nevirapine has been used as non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor in in vitro porcine endogenous retrovirus replication, primary hepatocytes and bone marrow dendritic cells (BMDCs).
Biochem/physiol Actions
NNRTI (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor) of HIV-1
Nevirapine is an allosteric, non-nucleoside inhibitor of HIV reverse transcriptase (NNRTI). The Ki for inhibition of wild-type RT by Nevirapine is 200 nM.
Nevirapine interacts with glycine 190 residue of human immuno deficiency virus (HIV-2) reverse transcriptase. It is an antiretroviral drug which increases bile synthesis and activates electron transport chain. Use of nevirapine leads to liver toxicity and is associated with Nevirapine hypersensitivity syndrome.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form solid | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: ≥22 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to tan | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nevirapine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?