Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 124,00 € |
Informazioni su questo articolo
124,00 €
form
solution
Quality Segment
usage
sufficient for 50 mL substrate
technique(s)
immunodetection: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 50 mL substrate | description sufficient for 500 mL substrate | description sufficient for 100 mL substrate | description sufficient for 60 mL substrate |
| technique(s) immunodetection: suitable | technique(s) immunodetection: suitable | technique(s) immunodetection: suitable | technique(s) immunodetection: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solution | form solution | form solution | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| usage sufficient for 50 mL substrate | usage sufficient for 500 mL substrate | usage sufficient for 100 mL substrate | usage sufficient for 60 mL substrate |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chemiluminescent Peroxidase Substrate-3
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Che succede?
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?