Vai a
CPS260
Chemiluminescent Peroxidase Substrate for ELISA
sufficient for 60 mL substrate
Sinonimo/i:
CPS2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
445,00 €
378,25 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
378,25 €
Prezzo di listino445,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
usage
sufficient for 60 mL substrate
technique(s)
immunodetection: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
Two component liquid substrate system with superior sensitivity, signal-to-noise, and linearity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CPS3500CPS3100CPS350
description
sufficient for 60 mL substrate
description
sufficient for 500 mL substrate
description
sufficient for 100 mL substrate
description
sufficient for 50 mL substrate
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
solution
form
solution
form
solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
usage
sufficient for 60 mL substrate
usage
sufficient for 500 mL substrate
usage
sufficient for 100 mL substrate
usage
sufficient for 50 mL substrate
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • Chemiluminescent Reagent 20 mL
    SDS
  • Chemiluminescent Reaction Buffer 40 mL
    SDS
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)