Documenti fondamentali
CLS357558
Corning® Falcon® Aspirating Pipet
capacity 2 mL, sterile
Sinonimo/i:
Corning pipet accessory
Scegli un formato
200 EACH
63,90 €
63,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 EACH
63,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.13
63,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
subdivision: no
Produttore/marchio commerciale
Corning 357558
Capacità
2 mL
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)