Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
30 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 116,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
analytical standard
manufacturer/tradename
Alpha Resources
application(s)
food and beverages
format
matrix material
General description
Soy Bean Meal (N, S) is a reference standard produced in accordance to ISO Guide 34-2009. This reference has an indefinite known shelf life unopened. Once opened the shelf life is limited to two years. Keep sealed and store under normal dry laboratory conditions. This is a certified reference material (Working Standard) and is traceable to the above-mentioned reference standard(s).
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Elemental Analysis: Nitrogen and Sulphur
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Elemental Analysis: Nitrogen and Sulphur
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description NIST® SRM® 1486 | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| format matrix material | format matrix material | format neat | format neat |
| grade analytical standard | grade certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename Alpha Resources | manufacturer/tradename NIST® | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM |
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?