CLS6624
Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
volume (5.0 mL), non-sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
Scegli un formato
69,30 €
Scegli un formato
About This Item
69,30 €
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 6624
Volume
(5.0 mL)
Descrizione generale
- Ideal for viscous, dense and volatile liquides
- Minimum increments printed on the syringe itself
- Accurately deliver selected dose
- Made from high quality polypropylene and polyethylene
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)