CLS6509
Corning® Thermowell PCR 96 well plates
96 well plate, Thermowell PCR P plate, polycarbonate, conical bottom, clear, non-sterile, 25/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, PCR plate
Scegli un formato
188,00 €
Scegli un formato
About This Item
188,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear plate
clear polycarbonate plate
conical bottom clear wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
plate feature: Model P
Confezionamento
pack of 1
case of 25
Produttore/marchio commerciale
Corning 6509
tecniche
PCR: suitable
Misura
96 wells
Volume pozzetto
200 μL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (PCR applications)
applicazioni
agriculture
agriculture
Tipo di binding
non-treated surface
Categorie correlate
Descrizione generale
- Thermowell 96 well polycarbonate PCR microplates fit the most commonly used thermal cyclers
- For oil-free operation, plates must be used with sealing tape or a sealing mat and used in conjunction with thermal cyclers that have heated lids
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)