CLS5655100
PYREX® EZ Access™ wide mouth volumetric flask
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
volumetric glassware
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE liner
cap (polybutylene terephthalate)
flask (class A glass)
flask (flat bottom, threaded)
Descrizione
heavy duty, with GL32 screw cap
Caratteristiche
class A
To Contain
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 5655-100
Alt. × diam. est.
180 mm × 64 mm
Capacità
100 mL
Raccordi
GL 32 thread
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)