CLS5641P25
Corning® reusable volumetric flask, Class B
polypropylene, size 25 mL, with 10/19 tapered PP stopper
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
135,00 €
Scegli un formato
About This Item
135,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
long
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class B
closure type tapered polypropylene stopper
Confezionamento
case of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5641P-25
Alt. × diam. est.
108 mm × 41 mm
Misura
25 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)