Documenti fondamentali
CLS5640P25
Corning® reusable volumetric flask, Class A
polymethylpentene, size 25 mL, with 10/19 tapered PP stopper
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
6 EA
164,00 €
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
164,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
long
polymethylpentene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type polypropylene stopper
Confezionamento
case of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5640P-25
Alt. × diam. est.
108 mm × 41 mm
Misura
25 mL
Caratteristiche e vantaggi
  • Corning® reusable translucent 25 mL volumetric flask includes tapered polypropylene stopper.
  • The stopper provides a firm seal to avoid the possibility of external contamination.
  • The product is manufactured to Class A tolerances as defined by ISO 1042.
  • Supplied with an imprinted lot number and certificate.
  • Flasks may be autoclaved to 121ºC without affecting the graduation tolerance.
  • Recommended routine cleaning up to 60ºC will preserve graduation markings.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)