Documenti fondamentali
CLS4990P500
Corning® narrow mouth Erlenmeyer flask, reusable
capacity 500 mL, polymethylpentene, with GL-52 PP screw cap
Sinonimo/i:
conical flasks, laboratory flasks
Scegli un formato
6 EA
127,00 €
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
127,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
narrow-mouth
polymethylpentene
screw top cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated 10 mL (intervals)
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 4990P-500
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Translucent polypropylene flasks are manufactured with blue graduations for reference. The flasks have a screw neck and are supplied with a polypropylene cap.
Altre note
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)