CLS4990P250
Corning® narrow mouth Erlenmeyer flask, reusable
capacity 250 mL, polymethylpentene, with GL-52 PP screw cap
Sinonimo/i:
conical flasks, laboratory flasks
Scegli un formato
95,90 €
Scegli un formato
About This Item
95,90 €
Prodotti consigliati
Materiali
narrow-mouth
polymethylpentene
screw top cap
screw top cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap
graduated 10 mL (intervals)
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 4990P-250
Capacità
250 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)