Documenti fondamentali
CLS4863
Corning® universal fit pipet tips
1-200 μL universal fit racked pipet tips, natural, non-sterile, 10 racks/case, 960 tips/case
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
Scegli un formato
960 EA
82,80 €
82,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
960 EA
82,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
82,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
natural tip
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
96 Tips/Rack
Confezionamento
rack of 96
Produttore/marchio commerciale
Corning 4863
Intervallo di volume
1-200 μL
Volume
1—200 μL
Descrizione generale
Corning® Universal Fit Pipet Tips
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
  • Reliable fit with all major brand pipettors
  • Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
  • Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.