Documenti fondamentali
CLS4517
Corning® High Content Imaging Microplate
black cyclic olefin copolymer (COC), flat bottom, sterile, film bottom, lid, pack of 20
Sinonimo/i:
96 multiwell plate
Scegli un formato
20 EA
523,00 €
523,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
523,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
523,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
black cyclic olefin copolymer (COC)
clear bottom
flat bottom
flat bottom wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
film bottom
low base
Confezionamento
pack of 20 plates
pack of 20
Produttore/marchio commerciale
Corning 4517
Area superficiale
0.16 cm2 , cell growth area
Volume pozzetto
190 μL
Volume di lavoro pozzetto
50 μL
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.