CLS432131
Corning® Ice Bucket with lid, round
2.5 L, red
Sinonimo/i:
storage container
Scegli un formato
97,00 €
Scegli un formato
About This Item
97,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 432131
Altezza
12.1 cm
Diametro sommità
24.1 cm
Colore
red
Descrizione generale
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)