CLS432125
Corning® Ice Bucket with lid, round
4 L, orange
Sinonimo/i:
storage container
Scegli un formato
109,00 €
Scegli un formato
About This Item
109,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 432125
Altezza
18.4 cm
Diametro sommità
26 cm
Colore
orange
Categorie correlate
Descrizione generale
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)