Documenti fondamentali
CLS431847
Corning® centrifuge bottle
with standard screw cap, capacity 500 mL, polycarbonate
Sinonimo/i:
centrifugation bottles, digestion bottles, shaking bottles
Scegli un formato
24 EA
477,85 €
477,85 €
Prezzo di listino503,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EA
477,85 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
477,85 €
Prezzo di listino503,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear bottle
flat bottom tube
polycarbonate
round bottle
wide-mouth bottle
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
autoclavable
cap
Confezionamento
pkg of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 431847
Parametri
13700 × g max. RCF
Capacità
500 mL
Caratteristiche e vantaggi
  • Corning® centrifuge bottles have a specially designed cap for improved grip
  • Includes clear graduations and textured marking spot.
  • Bottles are designed with extra-thick walls for high durability
  • Wide mouth for easier liquid filling
  • Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
  • Unique design aid researchers to reduce the number of centrifugation cycles and enhance productivity
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)