Vai a
CLS8388
Flaconi per conservazione, rotondi, tradizionali, in plastica Corning® Costar®
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 125 mL, cap (plug seal), case of 24
Sinonimo/i:
plastic bottle, plastic bottles, storage bottle
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
24 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
111,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41121800
Material:
cap (plug seal), clear polystyrene bottle, cylindrical bottle, red high-density polyethylene cap (plug seal), round clear polystyrene
Sterility:
sterile
Feature:
cap, graduated, graduations, neck thread wide mouth
Packaging:
case of 24
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
cap (plug seal), clear polystyrene bottle, cylindrical bottle, red high-density polyethylene cap (plug seal), round clear polystyrene
sterility
sterile
feature
cap, graduated, graduations, neck thread wide mouth
packaging
case of 24
manufacturer/tradename
Corning 8388
bottle capacity
125 mL
bottle neck diam.
~44 mm
neck diam.
45 mm
General description
Questi flaconi in polistirolo usa e getta di stile tradizionale hanno un profilo arrotondato e sono l′ideale per conservare terreni, tamponi e altre soluzioni acquose. Chiusura ermetica e rischio minimo di contaminazione con il tappo con guarnizione in polietilene da 45 mm. Sterili, certificati apirogeni.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CLS8393CLS431732CLS8390
description
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 125 mL, cap (plug seal), case of 24
description
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 500 mL, cap (plug seal), case of 12
description
octagonal clear PET, sterile, capacity 250 mL, cap diam. 31.7 mm, case of 48 ea
description
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 250 mL, cap, plug seal, case of 12 ea
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
cap, graduations, graduated, neck thread wide mouth
feature
cap, graduated, graduations, neck thread wide mouth
feature
graduations, cap
feature
graduated, neck thread wide mouth, graduations, cap plug seal
material
round clear polystyrene , cap (plug seal), clear polystyrene bottle, cylindrical bottle, red high-density polyethylene cap (plug seal)
material
clear polystyrene bottle, round clear polystyrene , cap (plug seal), cylindrical bottle, red high-density polyethylene cap (plug seal)
material
screw top natural high-density polyethylene cap (tamper-proof), wide-mouth bottle, octagonal clear PET , clear bottle
material
round clear polystyrene , cylindrical bottle, red high-density polyethylene cap (plug seal), clear polystyrene bottle
packaging
case of 24
packaging
case of 12
packaging
pack of 24 ea, case of 48 ea
packaging
case of 12 ea
manufacturer/tradename
Corning 8388
manufacturer/tradename
Corning 8393
manufacturer/tradename
Corning 431732
manufacturer/tradename
Corning 8390
bottle neck diam.
~44 mm
bottle neck diam.
~44 mm
bottle neck diam.
31.7 mm
bottle neck diam.
~44 mm
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)