Documenti fondamentali
CLS431518
Corning® Erlenmeyer cell culture flasks, 0.2 μm vent with diptube
2L Erlenmeyer Flask w/ Vent Cap, flat bottom, tubing I.D. ¼ in., polycarbonate, sterile, 3/cs
Sinonimo/i:
cell culture flasks, conical flasks, shaker flasks
Scegli un formato
3 EA
729,00 €
729,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
729,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
729,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
flat bottom flask
orange polypropylene cap
polycarbonate (medical grade)
polypropylene cap
wide-mouth
wide-mouth neck
Descrizione
flat bottom, Erlenmeyer flask
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
closure type Vented cap
Confezionamento
pack of 1
case of 3
Produttore/marchio commerciale
Corning 431518
Capacità
2 L
Dimens. tubo
~50 mL
D.I. tubo
1/4 in.
Volume
2 L
20000 mL
Volume d’esercizio
2 L
2000 mL
Compatibilità
suitable for (ideal for all shaker culture applications as well as liquid handling and storage)
Descrizione generale
  • Corning® polycarbonate Erlenmeyer cell culture flasks are available as fully closed system solutions.
  • Preassembled transfer caps have two ports. One port ends in a 0.2 μm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in male medical plastic coupler (MPC) quick connect.
  • Dip tube reaches the bottom of the flask for easy aseptic transfer of liquid handling processes.
  • The system is gamma radiation sterilized and nonpyrogenic.
Altre note
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)